W292516
Propyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
49,30 €
About This Item
49,30 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
25 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
1.7 %, 37 °F
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
102 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
celery; fruity; pear
Chaîne SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.8 °C - closed cup