W280615
Octyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acetic acid octyl ester
52,30 €
About This Item
52,30 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Essai
≥98%
Température d'inflammation spontanée
515 °F
Limite d'explosivité
8.14 %
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
189.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.3 °C - closed cup