Principaux documents
W800075
Sigma-Aldrich
Acide linoléique
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
Synonyme(s) :
Acide cis-9,cis-12-octadecadiénoïque
W800075-SAMPLE
52,30 €
100 G
126,00 €
1 KG
690,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W800075-SAMPLE
52,30 €
100 G
126,00 €
1 KG
690,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Beilstein:
1727101
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
(Sunflower seed)
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
Essai
≥95%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fatty
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide linoléique augmente la prolifération cellulaire ainsi que l'expression des gènes du récepteur PPARα et de ses gènes cibles tels que l'acyl-CoA oxydase dans les lignées primaires d'hépatocytes de canard[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Is it possible to synthesize linoleic acid synthetic? What I mean is, is it possible to make linoleic acid that does not come from a natural source?
    1 answer
    1. Currently, all linoleic acid products are purified from biological sources. This is the most common source for commercial linoleic acid.
      It may be possible to synthesize linoleic acid.
      To inquire into custom manufacturing capabilities, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Quotes" under the Orders section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.