Documents
W280320
Sigma-Aldrich
3-Octanone
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro FEMA:
2803
Numéro Beilstein :
1700021
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Numéro Flavis :
7.062
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
167-168 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; herbaceous; spicy
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup