Principaux documents
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
W267201-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
54,10 €
1 KG
122,00 €
5 KG
356,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W267201-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
54,10 €
1 KG
122,00 €
5 KG
356,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
163
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.029
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; fruity; raspberry; sweet
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable