Documents
M19600
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
98%
Synonyme(s) :
Anisylacetone
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro Beilstein :
1869592
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable