Principaux documents
W265722
Sigma-Aldrich
Mandarin oil
greener alternative
natural, distilled, product of Simone Gatto
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2657
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Le produit W265722 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Source biologique
Citrus reticulata Blanco (Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil)
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
178 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
orange; floral; citrus
Température de stockage
2-8°C
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
133.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.11 °C - closed cup