Principaux documents
W263818
Sigma-Aldrich
Linalyl benzoate
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro FEMA:
2638
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
654
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.771
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
213 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
Clé InChI
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 977-981 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl benzoate when used as a fragrance ingredient is presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 989-993 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.