Principaux documents
W244740
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl pelargonate
W244740-SAMPLE-K
52,30 €
1 KG
544,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W244740-SAMPLE-K
52,30 €
1 KG
544,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.107
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 25 °C)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
119 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
oily; nutty; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup