W243205
Ethyl decanoate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
6.9 (vs air)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; waxy; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup