148962
Ethyl hexanoate
≥99%
Synonyme(s) :
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
168 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup