Principaux documents
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2359
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Artemisia pallens
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Forme
liquid
Composition
Limonene, 0.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.488
Densité
0.958 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; sweet
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup