Documents
W233100
Sigma-Aldrich
Cognac oil white
green, natural, FG
Synonyme(s) :
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2331
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Vitis vinifera
Qualité
FG
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428
Densité
0.870 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; wine-like
Description générale
Cognac oil is mainly found in wine lees, produced due to the fermentation of yeast and other sediments. It is responsible for the cognac aroma of the wine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.7 °C - closed cup
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fourth Edition, 341-341 null