W228605
trans-Cinnamaldehyde
FCC, FG
Synonyme(s) :
(E)-Cinnamaldehyde, Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.622 (lit.)
Point d'ébullition
250-252 °C (lit.)
Pf
−9-−4 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cinnamon; spicy; sweet; warm
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Clé InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup