PHR3284
Cinnamaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Cinnamaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1133897
Conditionnement
pkg of 3x200MG
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Clé InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)