Principaux documents
W220507
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%
Synonyme(s) :
(−)-Butyl L-lactate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro FEMA:
2205
Beilstein:
1721597
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.434
Source biologique
synthetic
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Densité de vapeur
4 (20 °C, vs air)
Essai
≥97%
Activité optique
[α]20/D −12°, neat
Température d'inflammation spontanée
720 °F
pb
185-187 °C (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter