W220500
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
(−)-Butyl L-lactate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4 (20 °C, vs air)
Pureté
≥97%
Température d'inflammation spontanée
720 °F
Impuretés
may contain ≤0.5% 1-Butanol (residual solvent)
Point d'ébullition
185-187 °C (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; waxy; earthy
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup