Principaux documents
W215311
Sigma-Aldrich
Bergamot oil
greener alternative
colorless, natural, product of Simone Gatto
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2153
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Le produit W215311 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Source biologique
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral, Citronellol, Limonene, Linalool and Citrus bergamia
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial), citronellol, Citrus bergamia peel oil expressed
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
orange; citrus; woody
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup