Documents
XX6700030
Millipore
Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM 1/4"
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Nipple and Coupling, Quick-Release Connector, Quick-release Coupling
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel (Series 300)
Niveau de qualité
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose une large sélection de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de jauges et de tuyaux pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Mis à part les exceptions indiquées, ce produit est constitué d'acier inoxydable de type 300.
Les raccords Tri-clamp (TC) sont désignés par convention 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" se connectent à des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2" ne peuvent se connecter qu'à des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.
Articles
Integrity Test Kit verifies small volume filter units' integrity, enhancing filtration reliability in lab processes.
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.