Principaux documents
W202606
Sigma-Aldrich
Allyl cyclohexanepropionate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Cyclohexanepropionic acid allyl ester
W202606-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
85,00 €
5 KG
319,00 €
10 KG
493,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W202606-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
85,00 €
5 KG
319,00 €
10 KG
493,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
2026
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2223
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.498
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
91 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; waxy; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
Clé InChI
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup