Principaux documents
W215015
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
natural, ≥98%, FCC, FG
W215015-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
159,00 €
1 KG
770,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W215015-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
159,00 €
1 KG
770,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro FEMA:
2150
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
413
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.132
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
jasmine; floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves