Documents
U806
Sigma-Aldrich
Undecanoic γ-lactone
99%
Synonyme(s) :
Aldehyde C14
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the