178500
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
104-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable