THS06131
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
FibreCat® 1001
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Nanotechnologiai Rt.
Diamètre
4 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable