Principaux documents
THS03112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pd/BaSO4
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
6 EA
887,00 €
887,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
887,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
887,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 03112
Diamètre
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable