Principaux documents
TEM-FF100-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultral-Thin Formvar Supported Gold Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-FF100-AU-UL n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 50
Taille
100 mesh
Catégories apparentées
Description générale
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Gold grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.