Principaux documents
TEM-CF300NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
CARBON FILM 300# NICKEL 25/PK
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-CF300NI n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 25
Taille
300 mesh
Catégories apparentées
Description générale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.