Principaux documents
TEM-CF150CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 150 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
Carbon Film 150 Mesh, Copper
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-CF150CU50 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
carbon film
copper grid
Conditionnement
box of 50
film size
5-6 nm
Taille
150 mesh
Description générale
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.