T81906
Triphenylarsine
97%
Synonyme(s) :
Arsinetriphenyl
32,60 €
About This Item
32,60 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
58-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)[As](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a CVD precursor to prepare As-doped carbon nanotubes with enhanced activity and long-term durability for the oxygen reduction reaction.[1]
- As an arsenic source to synthesize InAs nanocrystals.[2]
- As a ligand to accelerate the reaction rate of the Stille coupling reaction.[3]
- To prepare trichromophoric sensitizer for dye-sensitized solar cells.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)