Documents
T75698
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trimethyl-1-butene
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.39 (vs air)
Pression de vapeur
190 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C (lit.)
Densité
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14/c1-6(2)7(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clé InChI
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1