Principaux documents
T68209
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyaniline
97%
10 G
57,60 €
25 G
82,10 €
57,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
57,60 €
25 G
82,10 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.20
Beilstein:
642919
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
110-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,10H2,1-3H3
Clé InChI
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Romeo Romagnoli et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103665-103665 (2020-02-23)
A new class of inhibitors of tubulin polymerization based on the 2-alkoxycarbonyl-3-(3',4',5'-trimethoxyanilino)indole molecular skeleton was synthesized and evaluated for antiproliferative activity, inhibition of tubulin polymerization and cell cycle effects. The results presented show that the methoxy substitution and location on
Gina Ambrosio et al.
Scientific reports, 10(1), 4114-4114 (2020-03-07)
Chemical reaction with diazonium molecules has revealed to be a powerful method for the surface chemical modification of graphite, carbon nanotubes and recently also of graphene. Graphene electronic structure modification using diazonium molecules is strongly influenced by graphene growth and