Documents
P7703
Sigma-Aldrich
1,5-Pentanediol
96%
Synonyme(s) :
Pentamethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro Beilstein :
1560130
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
96%
Température d'inflammation spontanée
635 °F
Limite d'explosivité
13.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
Point d'ébullition
242 °C (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1,5-Pentanediol can be used:
  • As a monomer for the synthesis of biocompatible polyesters, polycarbonates and polyurethanes.
  • As an oxygen precursor for the formation of thin film of ZnO via atomic layer deposition.
  • For the enantioselective convergent synthesis of (+)-spirolaxine methyl ether, ′helicobactericidal agent found in white rot fungi′.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
287.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
142 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Biodegradable shape memory polymers functionalized with anti-biofouling interpenetrating polymer networks
Dueramae I, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(32), 5394-5404 (2016)
A formal total synthesis of anti-Helicobacter pylori agent (+)-spirolaxine methyl ether
Gadakh SK and Sudalai A
Tetrahedron Letters, 57(1), 25-28 (2016)
CH3ONa-initiated two-step-transesterification of DMC (dimethyl carbonate) and ?, ?-alkanediol for poly (alkylene carbonate)
Zhou R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 90, 82-85 (2018)
Biobased flexible aromatic polyester poly (1,5-pentylene terephthalate)(PPeT): Revisiting melt crystallization behaviors and thermo-mechanical properties
Lu J, et al.
European Polymer Journal, 110, 168-175 (2019)
1, 5-Pentanediol as an Oxygen Precursor for Atomic Layer Deposition of Zinc Oxide Thin Films
Han SJ, et al.
Chemistry of Materials, 29(8), 3371-3374 (2017)