Principaux documents
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyrimidine
97%
25 G
64,50 €
64,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
64,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HCl3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.42
Beilstein:
118284
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
pb
210-215 °C (lit.)
Pf
23-25 °C (lit.)
Densité
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
Clé InChI
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup