Principaux documents
B97607
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-6-methyl-phenol
99%
Synonyme(s) :
6-tert-Butyl-o-cresol
100 G
40,10 €
40,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
40,10 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Beilstein:
1862362
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
230 °C (lit.)
Pf
24-27 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Clé InChI
BKZXZGWHTRCFPX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Jerry O Ebalunode et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5133-5138 (2009-06-13)
Current anesthetics, especially the inhaled ones, have troublesome side effects and may be associated with durable changes in cognition. It is therefore highly desirable to develop novel chemical entities that reduce these effects while preserving or enhancing anesthetic potency. In
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following