Principaux documents
T340529
3-[(4-NITROPHENYL)AZO]-9H-CARBAZOLE-9-ETHANOL
AldrichCPR
T340529-10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T340529-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.38
Numéro MDL:
110,00 €