C91352
1-(2-Cyanoethyl)pyrrole
≥99%
Synonyme(s) :
1-Pyrrolepropionitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Point d'ébullition
132-133 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCCn1cccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-4-3-7-9-5-1-2-6-9/h1-2,5-6H,3,7H2
Clé InChI
IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup