Principaux documents
T333115
(4-ETHYLPHENYL)(PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
T333115-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T333115-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.28
Numéro MDL:
178,00 €