Principaux documents
T332755
5-TERT-BUTYL-2-(CHLOROMETHYL)-1,3-DIMETHYLBENZENE
AldrichCPR
T332755-1G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T332755-1G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H19Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.75
Numéro MDL:
178,00 €