Principaux documents
T308471
7-CHLORO-8-ETHYL-10-(1'-D-RIBITYL)ISOALLOXAZINE
AldrichCPR
T308471-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T308471-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.82
Numéro MDL:
158,00 €