Principaux documents
T304689
9,11,20,22-TETRAPHENYLTETRABENZO[A,C,L,N]PENTACENE-10,21-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C62H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
812.977
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.