246883
6,13-Pentacenequinone
99%
Synonyme(s) :
6,13-Pentacenedione
99,60 €
About This Item
99,60 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1c2cc3ccccc3cc2C(=O)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H
Clé InChI
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.