Principaux documents
T290122
ETHYL 3-METHYL-2-OXOCYCLOPENTANECARBOXYLATE
AldrichCPR
T290122-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T290122-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
110,00 €