Principaux documents
T287628
BICYCLO[2.2.2]OCT-5-EN-2-ONE
AldrichCPR
50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.168
Numéro MDL:
178,00 €