N32601
Norcamphor
98%
Synonyme(s) :
2-Norbornanone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
168-172 °C (lit.)
Pf
93-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
Clé InChI
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges