Principaux documents
T272272
3-ACRYLOYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
T272272-5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T272272-5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.128
Numéro MDL:
29,20 €