Principaux documents
T264539
2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXAN-5-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.198
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.