Principaux documents
678287
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoic acid-phenyl-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6CH5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
138-140 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
IKCLCGXPQILATA-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
343.0 °F
Point d'éclair (°C)
172.8 °C