Principaux documents
T184683
4-(HYDROXYMETHYL)CYCLOHEXANOL
AldrichCPR
T184683-1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T184683-1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.188
Numéro MDL:
29,20 €