Principaux documents
T153974
CIS-1,3-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.182
Numéro MDL:
110,00 €