Principaux documents
206431
Sigma-Aldrich
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans
97%
Synonyme(s) :
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
25 G
143,00 €
100 G
226,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
143,00 €
100 G
226,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Beilstein:
1876703
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 85 °C)
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
730 °F
Limite d'explosivité
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter